Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenol Red sodium salt, ACS reagent
Codice prodotto. 10267513 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
CAS: 34487-61-1 | C19H13NaO5S | 376.358 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34487-61-1
Formula molecolare C19H13NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 376.358
Numero MDL MFCD00066901
InChI Key HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23686673
IUPAC Name sodium;4-[3-(4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenolate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(OS2(=O)=O)(C3=CC=C(C=C3)O)C4=CC=C(C=C4)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol Red sodium salt
Punto di fusione 285.0°C
Chiarezza passes test
Beilstein 19, 91
Indice di Merck 15, 7360
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 376.35
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Colore White
Quantità 100 g
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenol Red, sodium salt
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.