Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phenol Red, ACS reagent
Codice prodotto. 10299473 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
5g
CAS: 143-74-8 | C19H14O5S | 354.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 143-74-8
Formula molecolare C19H14O5S
Molecular Weight (g/mol) 354.38
Numero MDL MFCD00003552
InChI Key BELBBZDIHDAJOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Phenolsulfonephthalein
PubChem CID 4766
ChEBI CHEBI:31991
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenol Red
Punto di fusione >300.0°C
Nota nome Pure
Chiarezza passes test
Beilstein 19, 91
Indice di Merck 15, 7360
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.77g/L. Other solubilities: soluble in ethanol
Spettro a infrarossi Authentic
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxyphenyl)-3H-2,1λ⁶-benzoxathiole-1,1-dione
Peso formulazione 354.38
Grado Reagente ACS
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 6.8 (yellow) to pH 8.2 (red)
Colore Colorless to Yellow
Quantità 100 g
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenol Red
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phenolsulfonphthalein