Learn More
Phenol, Fused Crystal, White, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Steel Can
Descrizione
- For Extraction of Nucleic Acids and Molecular Biology Applications
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Phenol |
Colore | White |
Punto d'infiammabilità | 79.00°C |
Imballaggio | Steel Can |
Quantità | 100 g |
Gravità specifica | 1L = 1.06kg |
Peso formulazione | 94.11 |
Grado | Ultrapure Bioreagent |
Forma fisica | Fused Crystals |
Titolo del prodotto
Phenol, Fused Crystal, White, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™ >