Learn More
Phenethyl alcohol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10123230
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
CAS: 60-12-8 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60-12-8
Formula molecolare C8H10O
Molecular Weight (g/mol) 122.17
Numero MDL MFCD00002886
InChI Key WRMNZCZEMHIOCP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo phenethyl alcohol, benzeneethanol, phenylethyl alcohol, benzyl carbinol, phenylethanol, phenethanol, 2-phenylethyl alcohol, 2-phenyl-ethanol, beta-phenylethanol, 2-phenylethan-1-ol
PubChem CID 6054
ChEBI CHEBI:49000
SMILES OCCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Phenethyl alcohol
Punto di fusione -27.0°C
Colore Colorless
Densità 1.0200g/mL
Punti di ebollizione 219.0°C
Punto d'infiammabilità 102°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.5300 to 1.5350
Quantità 1 L
Beilstein 06, 478
Indice di Merck 15, 7338
Gravità specifica 1.02
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
IUPAC Name 2-phenylethanol
Viscosità 7.58 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 122.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenethyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Phenethyl alcohol