Learn More
Phenazine methosulfate, 98%
Codice prodotto. p-180858 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
CAS: 299-11-6 | C13H11N2·CH3O4S | 306.33 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 299-11-6
Formula molecolare C13H11N2·CH3O4S
Molecular Weight (g/mol) 306.33
Numero MDL MFCD00011923
InChI Key RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo phenazine methosulfate, 5-methylphenazin-5-ium methyl sulfate, 5-methylphenazinium methyl sulfate, n-methylphenazonium methosulfate, phenazine methosulphate, methylphenazonium methosulfate, 5-methylphenazine methylsulfate, n-methylphenazinium methosulfate, n-methylphenazonium methosulphate, phenazinium, 5-methyl-, methyl sulfate
PubChem CID 9285
ChEBI CHEBI:8055
IUPAC Name 5-methylphenazin-5-ium;methyl sulfate
SMILES C[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C31.COS(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Phenazine methosulfate
Nota nome 99%
Punto di fusione 158°C to 160°C
Colore Brown to Yellow or Khaki
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 6182
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol,insoluble in benzene and diethylether
Peso formulazione 306.33
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phenazine methosulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.