Learn More
Gilson™ Pharmed Extension Tubing
For use in the pharmaceutical and food industries
127.00€ - 210.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale PharMed
Overall Length (Metric) 300 cm
Da utilizzare con For MF1 and MF4 Pump Heads
Da utilizzare con (applicazione) Pharmaceutical and food
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
10205642
Vedere i documenti
Gilson™
F1825121
0.5 mm
127.00€
3m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-09-2025
Aggiungi al carrello
10172852
Vedere i documenti
Gilson™
F1825123
2 mm
180.00€
3m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 21-07-2025
Aggiungi al carrello
10163572
Vedere i documenti
Gilson™
F1825122
1 mm
138.00€
3m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-09-2025
Aggiungi al carrello
10404142
Vedere i documenti
Gilson™
F1825124
3.2 mm
186.00€
3m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-09-2025
Aggiungi al carrello
12607765
Vedere i documenti
Gilson™
F1825125
6.4 mm
210.00€
3m
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 29-09-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Silicone (Versilic™) tubing—is biologically neutral and does not inhibit cell culture while meeting European Pharmacopeia requirements, USP Class VI biological tests, and ISO 10993 biocompatibility.
  • ISOVERSINIC™ tubing—shows excellent resistance to strong acids, oxidizing agents, and aromatic and chlorinated solvents.
  • PharMed™ tubing—meets European Pharmacopeia requirements, USP Class VI biological tests, and ISO 10993 biocompatibility.
  • PVC (Tygon™) tubing—handles virtually all inorganic chemicals found in the lab and can be used in corrosive environments.
Specifica
Specifica
Autoclavable
300 cm
Pharmaceutical and food
1 Each
Beige opaco
Extension Pump Tubing
PharMed
For MF1 and MF4 Pump Heads
-60°C
Bassa
135°C