Learn More
PHACS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | PHACS |
---|---|
Concentrazione | 0.3 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16898603
|
Proteintech
11491-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16888603
|
Proteintech
11491-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Does not catalyze the synthesis of 1-aminocyclopropane- 1-carboxylate but is capable of catalyzing the deamination of L- vinylglycine.Specifica
PHACS | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
A2AIG8, Q96QU6 | |
311218, 329470, 84680 | |
PHACS Fusion Protein Ag2056 | |
Primary | |
-20°C | |
ACCS |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
ACC synthase like protein 1, ACCS, ACS, PHACS | |
Accs | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |