Learn More
Cowie Technology™ PTFE Joint Adapter
Cowie Technology™ PTFE Joint Adapters are grease-free and create high vacuum seals for standard taper ground glass joints.
11.45€ - 21.75€
Specifica
Quantità 1 Each
Tipo PTFE Joint Adapters
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Nessun giunto rastremato standard Cone Size Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Nessun giunto rastremato standard Cone Size Joint Size Prezzo Quantità e disponibilità  
10211762
Vedere i documenti
Cowie Technology™
021.1019
NS 10/19, NS 19/26 19/26 10/19
11.45€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-10-2025
Aggiungi al carrello
10363452
Vedere i documenti
Cowie Technology™
021.1419
NS 14/23, NS 19/26 19/26 14/23
11.65€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
10271852
Vedere i documenti
Cowie Technology™
021.1934
NS 19/26, NS 34/35 34/35 19/26
21.75€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-08-2025
Aggiungi al carrello
10313602
Vedere i documenti
Cowie Technology™
021.1929
NS 19/26, NS 29/32 29/32 19/26
18.25€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
10363692
Vedere i documenti
Cowie Technology™
021.2429
NS 24/29, NS 29/32 29/32 24/29
18.25€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
10150382
Vedere i documenti
Cowie Technology™
021.2934
NS 29/32, NS 34/35 34/35 29/32
21.75€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-07-2025
Aggiungi al carrello
10465252
Vedere i documenti
Cowie Technology™
021.2434
NS 24/29, NS 34/35 34/35 24/29
21.75€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Grease-free
  • High vacuum seals for standard taper ground glass joints
  • Substantial shoulder for ease of handling and repeated use
  • High vacuum performance (leakage rate is less than 1 x 10-4 toor, litre, sec.-1) is attained using transverse sealing rings.
  • Use up to 280°C
Specifica
Specifica
1 Each
PTFE Joint Adapters