Learn More
Thermo Scientific Chemicals pH Indicator solution, universal (in isopropanol), pure
Marca: Thermo Scientific Chemicals 422435000
100.76 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicatorEcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by a SFI certified supplier.
Specifica
pH Indicator solution, universal (in isopropanol) | |
MFCD00148741 | |
EcoSafPak™ Plastic Bottle | |
pH 4.0 (red), pH 4.5 (orange-red), pH 5.0 (orange), pH 5.5 (orange-yellow), pH 6.0 (yellow), pH 6.5 (yellow-green), pH 7.0 (green), pH 7.5 (green, slightly blue), pH 8.0 (green-blue), pH 8.5 (blue-green), pH 9.0 (blue) | |
500 mL |
67-63-0, 7732-18-5 | |
Ultrapuro | |
Vapor Pressure: 25mmHg at 20°C | |
1.3 | |
Solution |
Safety and Handling
- pH Indicator solution, universal (in isopropanol)
Signal Word
- Pericolo
Hazard Category
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Precautionary Statement
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: Isopropyl alcohol