missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sacchetti tampone pH
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 12794584 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Quantità:
30 x 20 mL
pH:
10
4, 7, 10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Buffer solutions in sealed sachets for easy and precise calibration of pH measurement equipment.

  • Traceable to NIST primary standards
Note: Image above is representative only. See Specifications for specific details.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

pH 10
Quantità 30 x 20 mL
Imballaggio Sacchetti tampone
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato