Learn More
BRAND™ PFA Class a Volumetric Flask with Screwcap
Manufactured from PerFluoroAlkoxy (PFA) and calibrated to contain (TC, In). Autoclavable and easy to clean.
158.00€ - 257.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 104 |
---|---|
Materiale chiusura | PFA |
Materiale | PFA |
Product Type | Volumetric flask |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10692364
|
BRAND™
36208 |
10 mL |
158.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10579862
|
BRAND™
36220 |
25 mL |
162.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10121742
|
BRAND™
36228 |
50 mL |
167.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10642683
|
BRAND™
36238 |
100 mL |
207.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10712703
|
BRAND™
36248 |
250 mL |
257.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- PFA (PerFluoroAlkoxy) construction
- PFA screw cap with molded sealing ring
- Calibrated to contain (TC, In)
- Autoclavable and easy to clean
- Error limits according to class A
- Compliant with DIN EN ISO 104
- Includes one batch certificate
- Exposure to temperatures up to 121°C (autoclaving) will not cause permanently exceeded error limits
- Cleaning up to max. 60 °C is recommended to preserve marks and inscriptions
Specifica
DIN EN ISO 104 | |
PFA | |
Autoclavable |
PFA | |
Volumetric flask | |
A |