Learn More
IKA™ PETTE Vario Pipettes
GREENER_CHOICE
An ergonomic feel combined with uncompromising precise performance: the IKA single fix and vario pipettes can be used for many applications in the modern laboratory.
269.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Numero di canali 1
Product Line PETTE
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
16208481
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0020011210
0.1 to 2 μL
269.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
16248481
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0020011217
0.5 to 5 mL
269.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
16258481
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0020011218
1 to 10 mL
269.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
16218481
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0020011213
2 to 20 μL
269.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
16228481
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0020011215
Da 20 a 200 μl
269.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
16238481
GREENER_CHOICE
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0020011216
μ
269.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Color coding simplifies the rapid selection of a suitable pipette.
  • Resistance to impact, UV and chemicals ensures that the tip cone provides long-term reliable dosing.
  • The PETTE fixed and vario are fully autoclavable, therefore ensuring easy sterilization to guarantee fault-free, precise and safe operation.
Ergonomic design:
  • IKA pipettes are delivered including exchangeable grips in different shapes and materials.
  • Guaranteed to fit well in the palm of the hand.
  • Minimal frictional and spring forces also ensure dosing with ergonomic handling, without any effort.
  • The pipette tip can be released regardless of the hand position, while the volume adjustment is securely locked.
Durable construction:
  • The tip cone and piston are coated with a high quality diamond-like carbon (DLC).
  • Functional and minimalistic design guarantees particularly robust pipettes that reliably meter day by day in the long term.
A large display:
  • The display shows the set volumes in easily read characters. The deep position also allows reading while pipetting, without changing the hand position.
User-friendly calibration:
  • The IKA software used for planning, performing and recording calibration tests for PETTE fixed and vario is particularly user-friendly.
Simple maintenance and adjustment:
  • The volume unit with piston and seal can be disassembled and cleaned in just a few simple steps. If adjustment is necessary, it can be done without any additional tool.
Specifica
Specifica
Autoclavable
PETTE
Pipette
2.5 in.
1.2 in.
30 mm
1
Non-sterile
5 to 40 °C
63 mm
30 mm