Learn More
Petroleum Ether, puriss., Honeywell™ Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15662680
Click to view available options
Quantità:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Imballaggio:
Aluminum Bottle
Bottiglia in vetro
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Puriss., low boiling point hydrogen treated naphtha, meets analytical specification of DAB, bpmin. 75% 40-60 °C (min. 75%)
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101316-46-5
Numero MDL MFCD00081849
Specifica
Materiale o nome chimico Petroleum Ether
Nota nome Meets analytical specification of DAB
Densità 0.642 to 0.656g/mL at 20°C
Quantità 4 x 2.5 L
Punto d'infiammabilità −40°C (−40°F)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Numero UN UN1268
Grado puriss.