Learn More
Petroleum ether, pure, boiling range ca. 180-280°C, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10260513
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Metal drum
Plastic drum
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8008-20-6
Numero MDL MFCD00135561
Specifica
Materiale o nome chimico Petroleum ether
Colore Colorless
Densità 0.7900g/mL
Punti di ebollizione 200.0°C to 250.0°C
Punto d'infiammabilità 82°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Metal drum
Indice di rifrazione 1.4300 to 1.4500
Quantità 25 L
Indice di Merck 15,5342
Gravità specifica 0.79
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Grado Pure
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Petroleum ether, boiling range ca. 180-280°C
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P331-NON provocare il vomito.