Learn More
Petroleum ether, Laboratory Reagent, bp 40-60 °C, Honeywell™
Codice prodotto. 15611530 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
4 x 5 L, Aluminum bottle
Click to view available options
Quantità:
5 L
4 x 5 L
Imballaggio:
Aluminum bottle
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Laboratory Reagent, bp 40-60 °C
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 64742-49-0
Formula molecolare C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.178
Numero MDL MFCD00081849
InChI Key AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7892
IUPAC Name 2-methylpentane
SMILES CCCC(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Petroleum Ether
Colore Colorless
Densità 0.65g/cu.cm at 20°C
Punti di ebollizione 40°C to 60°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità −30°C (−22°F)
Odore Characteristic
Imballaggio Aluminum bottle
Quantità 4 x 5 L
Numero UN UN1268
Sinonimo isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
Informazioni di solubilità Practically insoluble in water
Grado Laboratory Reagent
Forma fisica Liquid
Titolo del prodotto
Petroleum ether, Laboratory Reagent, bp 40-60 °C, Honeywell™ >