Learn More
Petroleum ether, ACS reagent, Honeywell Riedel-de Haën™ Codice prodotto.: 15651660
Petroleum ether, ACS reagent, Honeywell Riedel-de Haën™
Codice prodotto. 15651660
20 L, Stainless Steel Can
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
20 L
6 x 1 L
Imballaggio:
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15651660
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 18451920L
Quantità Prezzo
1 443.90€ / 20L
6 410.34€ / 20L
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
ACS reagent
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8030-30-6
Formula molecolare C5H12
Molecular Weight (g/mol) 72.15
Numero MDL MFCD00009498
InChI Key OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish
PubChem CID 8003
ChEBI CHEBI:37830
IUPAC Name pentano
SMILES CCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Petroleum ether
Nota nome ACS reagent
CAS min. % ≥25.0000%
CAS max % <50.0000%
Densità 0.64 g/mL at 25 °C(lit.)
Punti di ebollizione 40°C to 60°C
Punto d'infiammabilità −30°C
Imballaggio Stainless Steel Can
Quantità 20 L
Numero UN UN3295
Grado Reagente ACS
Titolo del prodotto
Petroleum ether, ACS reagent, Honeywell Riedel-de Haën™ >