Learn More
Petroleum ether 60/80
Codice prodotto. p-7046262
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
CAS: 8032-32-4
It is mostly used by pharmaceutical companies and in the manufacturing process. It is a lightweight hydrocarbon used chiefly as a nonpolar solvent. The extract of aerial parts of ageratum conyzoids in petroleum ether plays an essential role for the isolation of sigmasterol and beta sitosterol. Crude petroleum spirit and methanol extracts also play an important role for the screening of antimicrobial activity of the stem bark, leaves and roots of Ficus thoningii.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is mostly used by pharmaceutical companies and in the manufacturing process. It is a lightweight hydrocarbon used chiefly as a nonpolar solvent. The extract of aerial parts of ageratum conyzoids in petroleum ether plays an essential role for the isolation of sigmasterol and beta sitosterol. Crude petroleum spirit and methanol extracts also play an important role for the screening of antimicrobial activity of the stem bark, leaves and roots of Ficus thoningii.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Flammable, may be moisture sensitive.
Identificatori chimici
CAS 8032-32-4
Numero MDL MFCD00081849
Sinonimo p-tolylmagnesium bromide, magnesium, bromo 4-methylphenyl, 4-methylphenylmagnesium bromide, bromo 4-methylphenyl magnesium, 4-tolylmagnesium bromide, 4-toluylmagnesium bromide, p-tolyl-magnesium bromide, 4-tolyl magnesium bromide, 4-methylphenylmagnesiumbromide, p-methylphenylmagnesium bromide
Specifica
Materiale o nome chimico Petroleum ether 60/80
Densità 0.672
Punti di ebollizione 60°C to 80°C
Quantità 1000 mL
Punto d'infiammabilità −10°C (14°F)
Odore Petroleum-like
Numero UN UN1268
Indice di Merck 14,5489
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Petroleum ether 60/80
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Petroleum ether