Learn More
Buerkle™ PETG Clear Wide Neck Containers
The wide opening of the container enables easy filling with liquid, powder or granules such as tablets, capsules, dyes, shipments of samples, specimens etc. Also suitable for gift packages and hobby articles.
1.90€ - 6.30€
Specifica
Colore | Clear |
---|---|
Descrizione | Pozzetti quadrati |
Materiale | PETG |
Colore chiusura | Black |
Closure Included | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11813672
|
Buerkle™
0357-0050 |
50 mL |
1.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11823672
|
Buerkle™
0357-0100 |
100 mL |
2.20€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11833672
|
Buerkle™
0357-0200 |
200 mL |
3.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11843672
|
Buerkle™
0357-0500 |
500 mL |
4.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
11853672
|
Buerkle™
0357-1000 |
1000 mL |
6.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
- PETG crystal-clear
- Screw lid PP, black, seal made of PE
Specifica
Clear | |
PETG | |
Sì | |
Polyethylene | |
Screw Cap |
Pozzetti quadrati | |
Black | |
Larga | |
Polypropylene |