Learn More
Corning™ Bottiglia di conservazione in PET
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
Descrizione
- Packaged in two convenient, shrink-wrapped trays within an outer bag to assure cleanliness
- Break-resistant bottles are an ergonomic and easy to handle alternative to glass
- Bottles are sterilized to 10-6 SAL and certified nonpyrogenic
- Leakproof, tamper-evident 31.7mm HDPE screw cap
- Molded graduations for accurate measurements
- USP class VI compliant bottles are validated noncytoxic and nonhemolytic
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 125 ml |
Colore | Trasparente |
Intervallo del volume di riempimento | 125 ml |
Materiale | PET |
Graduated | Sì |
Materiale chiusura | HDPE |
Dimensione chiusura | 31.7 mm |
Tipo di chiusura | Vite |
Titolo del prodotto
Corning™ Bottiglia di conservazione in PET >