Learn More
Bochem™ Pestle
Bochem™ Pestle is a 140mm long, Stainless Steel pestle for use with a Stainless Steel mortar.
Marca:  Bochem™ 8936
Codice prodotto. 10695411
  • 98.25€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stainless Steel
  • For use with Stainless Steel mortar
Specifica
Specifica
24 to 28mm
Stainless Steel (18/10)
Mortar
140mm