Learn More
Perrhenic acid, 75-80% aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13768-11-1 | HO4Re | 251.21 g/mol
134.67€ - 551.75€
Identificatori chimici
CAS 13768-11-1
Formula molecolare HO4Re
Molecular Weight (g/mol) 251.21
Numero MDL MFCD00011326
InChI Key UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
PubChem CID 83718
IUPAC Name hydroxy(trioxo)rhenium
SMILES O[Re](=O)(=O)=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11341229
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
5 g
134.67€
5g
11351229
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
25 g
551.75€
25g
Descrizione
Descrizione
Perrhenic acid is used in the manufacturing of superconducting synthetic metals and X-ray targets. It is used as a hydrocracking catalyst in petroleum industry and used for the dehydrogenation process and epoxidation of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
13768-11-1
251.21
UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
83718
O[Re](=O)(=O)=O
HO4Re
MFCD00011326
perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
hydroxy(trioxo)rhenium
Specifica
Perrhenic acid
Colorless through Yellow
75-80%
MFCD00011326
Soluble in water.
O[Re](=O)(=O)=O
251.21
251.26
Colorless to pale yellow liquid
2.42
13768-11-1
Liquid
HO4Re
perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
hydroxy(trioxo)rhenium
83718
Perrhenic acid: 80.0%; Water: 20.0%
23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8; Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 237-380-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Perrhenic acid, 75-80% aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Perrhenic acid