Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ Silane GC Capillary Column
897.00€ - 1295.00€
Specifica
Stationary Phase | Permabond™ Silane |
---|---|
Tipo | GC Capillary Column |
Da utilizzare con (applicazione) | Monomeric Silanes and Chlorosilanes Analysis |
Gamma di temperatura | 260°C to 280°C |
Materiale di impaccamento | Permabond™ Silane |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10651492
|
Macherey-Nagel™
723411.25 |
25 m |
897.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
10134511
|
Macherey-Nagel™
723409.50 |
50 m |
1295.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Specifica
Permabond™ Silane | |
Monomeric Silanes and Chlorosilanes Analysis | |
Permabond™ Silane |
GC Capillary Column | |
260°C to 280°C | |
1 Each |
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Permabond™ Silane GC Capillary Column