Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-54-HKW GC Capillary Column
646.00€ - 1090.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 0.5 mm |
---|---|
Diametro (sistema metrico) interno | 0.32 mm |
Stationary Phase | Permabond™ SE-54-HKW |
Tipo USP | G36 |
Tipo | GC Capillary Column |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10174601
|
Macherey-Nagel™
723945.25 |
25 m |
646.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10596331
|
Macherey-Nagel™
723945.50 |
50 m |
1090.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Specifica
0.5 mm | |
Permabond™ SE-54-HKW | |
GC Capillary Column | |
300°C to 320°C | |
Permabond™ SE-54-HKW |
0.32 mm | |
G36 | |
Volatile Halogenated Hydrocarbons Analysis | |
1.8 μm | |
1 Each |