Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-52 GC Capillary Column
Marca: Macherey-Nagel™ 723312.25
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
0.5 mm | |
0.32 mm | |
G27, G36 | |
300°C to 320°C | |
25 m | |
1 Each |
GC Capillary Column | |
Permabond™ SE-52 | |
Gas Chromatography (GC) | |
0.5 μm | |
Permabond™ SE-52 |