Learn More
Macherey-Nagel™ Permabond™ SE-30 GC Capillary Column
605.00€ - 1090.00€
Specifica
Stationary Phase | Permabond™ SE-30 |
---|---|
Tipo USP | G2 |
Tipo | GC Capillary Column |
Da utilizzare con (applicazione) | Gas Chromatography (GC) |
Gamma di temperatura | 300°C to 320°C |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Spessore pellicola | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10032941
|
Macherey-Nagel™
723308.50 |
50 m | 0.32 mm | 0.5 μm |
1090.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10338641
|
Macherey-Nagel™
723052.25 |
25 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
605.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10600922
|
Macherey-Nagel™
723052.50 |
50 m | 0.25 mm | 0.25 μm |
1005.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
10134751
|
Macherey-Nagel™
723306.25 |
25 m | 0.32 mm | 0.25 μm |
646.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||
Specifica
Permabond™ SE-30 | |
GC Capillary Column | |
300°C to 320°C | |
1 Each |
G2 | |
Gas Chromatography (GC) | |
Permabond™ SE-30 |