Learn More
Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Capillary Columns, 0.53mm ID
Designed for use in gas chromatography. Macherey-Nagel™ PERMABOND™ CW 20 M Capillary Columns, 0.53mm ID are composed of 20,000 Da polyethylene glycol. These polar phase columns are recommended for solvent analysis and alcohols, and are suitable for use with aqueous solutions.
348.00€ - 749.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) 0.8 mm
Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Stationary Phase Permabond™ CW 20 M
Tipo USP G16
Tipo di funzionalità/interazione Polar phase
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Spessore pellicola Prezzo Quantità e disponibilità  
10688801
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723515.10
10 m 0.5 μm
348.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2025
Aggiungi al carrello
10246801
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723515.25
25 m 0.5 μm
749.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2025
Aggiungi al carrello
10726512
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723517.10
10 m 2 μm
348.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2025
Aggiungi al carrello
10736512
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723517.25
25 m 2 μm
749.00€
pezzi 25
Spedizione stimata: 19-06-2025
Aggiungi al carrello
10491082
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723517.30
30 m 2 μm
749.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2025
Aggiungi al carrello
10164891
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723549.10
10 m 1 μm
348.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2025
Aggiungi al carrello
10296271
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723549.25
25 m 1 μm
749.00€
Pezzo
In stock
Aggiungi al carrello
10256321
Vedere i documenti
Macherey-Nagel™
723549.30
30 m 1 μm
749.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 19-06-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Recommended for solvent analysis and alcohols in gas chromatography, and suitable for use with aqueous solutions.
  • Columns feature 0.53mm inner diameter and 0.8mm outer diameter
  • Film options are available in thicknesses of 0.50μm, 1.00μm and 2.00μm
  • Available in a variety of lengths: 10m, 25m and 30m
  • Maximum temperature:
    • 200°C in long-term isothermal operations
    • 220°C in short isotherms in a temperature program
  • Similar phases: OPTIMA™ WAX, DB-Wax, Supelcowax, HP‑Wax, HP-INNOWAX, Rtx‑Wax, CP-Wax 52 CB, Stabilwax, 007-CW, BP20, AT-Wax, ZB-Wax
Specifica
Specifica
0.8 mm
Permabond™ CW 20 M
Polar phase
200°C (long term), 220°C (in temperature program)
1 Each
0.53 mm
G16
GC Capillary Column
Poly(ethylene glycol)