Learn More
Periodic Acid (White to Pale-Yellow Crystals or White Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10583135 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Periodic Acid is used to decompose organic compounds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10450-60-9
Formula molecolare H5IO6
Molecular Weight (g/mol) 227.94
Numero MDL MFCD00011344
InChI Key TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo orthoperiodic acid, periodic acid, tetrahydroxyiodous acid, acid, periodic, paraperiodic acid, pentahydroxy-l5-iodane oxide, unii-ak1d44l87g, pentahydroxidooxidoiodine, hexaoxoiodic 5-acid, periodic acid, cryst
PubChem CID 25289
ChEBI CHEBI:29150
SMILES O[I](O)(O)(O)(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Periodic Acid
pH 1
Colore White
Punto di fusione 122°C
Densità 1.4 g/cm3
Metalli pesanti (come Pb) 0.005% max.
Identificazione Pass Test
Imballaggio Poly Bottle
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Quantità 100 g
Formula lineare H5IO6
Forma fisica Solid
Indice di Merck 15, 7286
IUPAC Name pentahydroxy(oxo)-$l^{7}-iodane
Peso formulazione 227.94
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Periodic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.