Learn More
Periodic Acid, puriss p.a, ACS, ≥99.0% (RT), Honeywell™ Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Periodic acid |
Colore | White |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 100 g |
Forma fisica | Solid |
Numero UN | UN3085 |
Informazioni di solubilità | Soluble in water |
IUPAC Name | tetrahydroxyiodous acid |
Peso formulazione | 227.94g/mol |
Percent Purity | ≥99.0% (RT) |