Learn More
Merck Accessories for Glass Microanalysis Filter Holders
Accessori per portafiltri per la preparazione dei campioni.
Marca: Merck XX1012508
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Accessori per portafiltri per la preparazione dei campioni.
Millipore Glass Vacuum Filtration Accessory Product:
- These accessory products are designed to replace parts contained in Millipore glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration.
- This item is an accessory part for the Millipore 25 mm Glass Microanalysis Filter Holder Kits.
Specifica
Not Autoclavable | |
25 mm Glass Microanalysis Vacuum Filter | |
Non-sterile | |
Perforated Stopper |
Reusable | |
Silicone | |
No. 5 |