Learn More
Hydrogen peroxide solution, PERDROGEN™ 30% H2O2 H2O2 (w/w) puriss. p.a., Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
5 L
6 x 1 L
Descrizione
Honeywell ACS solvents for general laboratory use are:
- adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
- Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
- all solvents are tested tmeet ACS general use specifications
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Hydrogen Peroxide Solution |
Nota nome | Reag. Ph. Eur. reag. ISO |
Numero UN | 2014 |
Beilstein | 3587191 |
Concentrazione | 30% (w/w) |
Peso formulazione | 34.01g/mol |
Grado | puriss. p.a. |
Pressione del vapore | 23.3mmHg (30°C) |
Quantità | 5 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- PERDROGEN 30% H2O2 (w/w)
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: hydrogen peroxide solution