Learn More
Perchloric acid, ACS, 48-50%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15451997
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
2.5 L
Maximum level of impurities: Color (APHA) 10, Residue after ignition 0.003%, Silicate and phosphate as SiO2 5ppm, Cl 0.001%, Nitrogen compounds (as N) 0.001%, SO4 0.001%, Heavy Metals (as Pb) 1ppm, Fe 1ppm
Perchloric acid is used as a precursor for ammonium perchlorate, which is used in rocket fuel. It is useful for etching of liquid crystal displays, etching of chrome, ore extraction and in analytical chemistry. It is used as a strong oxidizer and as a solvent for metals and alloys. It serves as a deproteinization reagent in food analysis. As a dehydrating agent, it is used for the determination of silica in iron and steel and in cement and other silicate materials. It is involved in the separation and determination of copper and other metals and alkali metals such as sodium and potassium. It is also used as an adjunct to increase the reduction potential of cerate salts in volumetric analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7601-90-3
Formula molecolare ClHO4
Molecular Weight (g/mol) 100.45
Numero MDL MFCD00011325
InChI Key VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC Name acido perclorico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Perchloric acid
Punto di fusione °C to 112°C
Densità 1.41 g/cm3 at 20°C
Pressione del vapore 29mm Hg at 20°C
Intervallo percentuale saggio 48-50%
Quantità 500 mL
Forma fisica Liquid
Numero UN UN1802
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 100.46
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Perchloric acid, ACS, 48-50%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Liquido comburente Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H271-Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P371+P380+P375-In caso di incendio grave e di grandi quantità: evacuare la zona Rischio di esplosione Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Perchloric acid