Learn More
Pentafluorophenol, 99+%
Codice prodotto. p-178968 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
5g
CAS: 771-61-9 | C6HF5O | 184.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Coupling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 771-61-9
Formula molecolare C6HF5O
Molecular Weight (g/mol) 184.07
Numero MDL MFCD00002156
InChI Key XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pentafluorophenol, phenol, pentafluoro, perfluorophenol, unii-a2ycf0yuha, a2ycf0yuha, 2,3,4,5,6-pentafluorohydroxybenzene, c6f5oh, 2,3,4,5,6-pentafluoro-phenol, phenol, 2,3,4,5,6-pentafluoro, hopfp
PubChem CID 13041
IUPAC Name 2,3,4,5,6-pentafluorophenol
SMILES OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Specifica
Materiale o nome chimico Pentafluorophenol
Nota nome 99+%
Punto di fusione 34°C to 36°C
Colore White
Punti di ebollizione 143°C
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6F5OH
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 7223
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 184.07
Percent Purity 99+%
Forma fisica Low Melting Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pentafluorophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.