Learn More
Thermo Scientific Chemicals Penicillin V potassium salt, 94+%
CAS: 132-98-9 | C16H17KN2O5S | 388.48 g/mol
Marca: Thermo Scientific Chemicals 455230250
Quantità | 25 g |
---|
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
132-98-9 | |
388.48 | |
HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M | |
[K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O |
C16H17KN2O5S | |
MFCD00051771 | |
131673927 |
Specifica
Penicillin V potassium salt | |
132-98-9 | |
Authentic | |
25 g | |
MFCD00051771 | |
HCTVWSOKIJULET-LQDWTQKMSA-M | |
potassium (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenoxyacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate | |
131673927 | |
≥98.5% (HPLC) |
Penicillin V Potassium Salt | |
197.0°C to 202.0°C | |
+220° to +235° (20°C, 589nm) (c=1, H2O) | |
C16H17KN2O5S | |
Solubility in water: soluble. | |
[K+].CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)COC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O | |
388.48 | |
388.48 |
Sicurezza e movimentazione
- Penicillin V potassium salt
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .