Learn More
Sampling Systems™ Pendulum Beaker
These pendulum beakers automatically swing to the horizontal position, meaning that your water samples are less likely to spill when using the TeleScoop.
40.15€ - 252.00€
Specifica
Product Type Swabbing Template
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Graduato Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Capacità (sistema metrico) Graduato Materiale Prezzo Quantità e disponibilità  
17932042
Vedere i documenti
Sampling Systems™
5065C-252
250 mL Yes Polypropylene
40.15€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-07-2025
Aggiungi al carrello
17902122
Vedere i documenti
Sampling Systems™
5065C-502
500 mL No Polypropylene
41.60€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 04-08-2025
Aggiungi al carrello
17922042
Vedere i documenti
Sampling Systems™
5065C-1001B
1 L No Stainless Steel
252.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
17942042
Vedere i documenti
Sampling Systems™
5065C-1002
1 L No Polypropylene
45.50€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
17972042
Vedere i documenti
Sampling Systems™
5065C-2002
2 L No Polypropylene
51.55€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 25-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Telescopic samplers are often used for taking surface samples from rivers, tanks and lakes
  • A wide choice of attachments is available to make the TeleScoop ideally suited for most applications
  • Attachments are interchangeable and simply click into position
Specifica
Specifica
Swabbing Template
Autoclavable
Reusable