Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Penase freeze dried in vial Oxoid
Marca:  Thermo Scientific™ Oxoid™ SR0129B
162.46 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10527153
  • 169.00€ / Pezzo
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
A Bacillus cereus 569/H9 lactamase (E.C.5.2.6) presented as a freeze-dried powder containing buffer salts. Each vial contains a 3,300lU of activity (1 unit of enzyme activity will hydrolyse 1.0μmol of benzylpenicilloic acid per minute pH7.0 and at 25°C).
Used for the inactivation of susceptible beta-lacram antibiotics in preparations, blood or tissue samples.