Learn More
3M™ Cuffie antirumore PELTOR™ Optime™ II
Developed for demanding, noisy environments and particularly suited for noise levels dominated by low to medium frequencies. 3M™ PELTOR™ Optime™ II Ear Muffs provide ideal hearing protection in environments with substantial industrial noise or construction machinery, like airports and agricultural work.
36.75€ - 40.45€
Specifica
Colore Verde
Certificazione/Conformità Omologazione CE
Plug Shape Ovale
Materiale Acciaio inox
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Stile Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Stile Prezzo Quantità e disponibilità  
10613962
Vedere i documenti
3M™
7100003545
Fascia per la testa Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11729315
Vedere i documenti
3M™
7000039619
Cuffia passiva
36.75€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Electrically insulated headband (dielectric) version available
  • Large space inside cup helps reduce moisture and heat build-up
  • Sealing rings filled with a unique combination of liquid and foam
  • Easy-to-replace cushions and inserts helps keep them hygienically clean
  • Soft, wide cusions help reduce pressure around the ears and improves comfort and wearability
Specifica
Specifica
Verde
Omologazione CE
Ovale
Acciaio inox