Learn More
Cytiva Giunto in PEEK
Connect piping of varying sizes. Cytiva Life Sciences™ PEEK Unions are an important accessory for various scientific applications.
51.00€ - 223.00€
Specifica
Tipo Boccola
Materiale PEEK
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Collegamenti Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Collegamenti Prezzo Quantità e disponibilità  
12646185
Vedere i documenti
Cytiva
11-0003-39
1/16 in. Female to 1/16 in. Female Connection
141.23€
pezzi 5
Solo null disponibili
In stock
Edge
Aggiungi al carrello
12534317
Vedere i documenti
Cytiva
18-1142-08
Da femmina da 5/16” a maschio da 1/16”
51.00€
pezzi 8
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
11340072
Vedere i documenti
Cytiva
18385801
M6 female to 1/16 in. Male
223.00€
5 confezioni
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Packsize 5
  • When ordered separately the connectors are black.
  • Made of polyetheretherketone (PEEK)
Specifica
Specifica
Boccola
PEEK