Learn More
Trajan Scientific and Medical PEEK Tubing, 1/16 in. O.D., 100 ft
Designed specifically for modern LC, LCMS and automation useage. A flexible alternative to stainless steel tubing in high pressure applications, it ensures reproducibility in your chromatography flow rates and results through smooth internal surface along with consistent and tight toleranced IDs
271.00€ - 375.00€
Specifica
Intervallo di pH 2 to 14
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/16in.
Overall Length (English) 100 ft.
Materiale PEEK
Temperatura operativa max (sistema metrico) 100°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Colore Diametro (sistema imperiale) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Diametro (sistema imperiale) interno Prezzo Quantità e disponibilità  
16642562
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical
1302002500-100F
Natural 0.0025 in.
375.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
15770999
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical
1302004006-100F
Black 0.004 in.
375.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
15711009
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical
1302005001-100F
Red 0.005 in.
375.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
15751009
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical
1302007002-100F
Yellow 0.007 in.
375.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15791009
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical
1302010003-100F
Blue 0.010 in.
271.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
15731019
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical
1302013004-100F
Orange 0.013 in.
271.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15771019
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical
1302015008-100F
Gray 0.015 in.
271.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
16682562
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical
1302015000-100F
Natural 0.015 in.
360.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15711029
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical
1302020004-100F
Orange 0.020 in.
271.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 30-06-2025
Aggiungi al carrello
15791029
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical
1302030005-100F
Green 0.030 in.
271.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15751029
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical
1302030001-100F
Red 0.030 in.
271.00€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 24-06-2025
Aggiungi al carrello
15731039
Vedere i documenti
Trajan Scientific and Medical
1302040000-100F
Natural 0.040 in.
271.00€
Pezzo
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Excellent chemical resistance and inert to most commonly used solvents. Exceptions are very caustic reagents, strong acids and bases
  • Bio-inert ad bio-compatible
  • Color coded to industry standards for easy identification of inner diameter
  • Leach-free colorants
  • Smooth inner walls and precise IDs
  • Works well with either polymer fittings as well as stainless steel fittings
  • Can be formed to specific customer needs
Specifica
Specifica
2 to 14
100 ft.
100°C
1/16in.
PEEK
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Solo per ricerca