Learn More
Cytiva PEEK Stop Plug
Enables connection of HiTrap columns to a syringe, laboratory pump or chromatography system. Cytiva PEEK Stop Plugs are used to seal the top of a chromatography column, e.g. HiTrap™ prepacked columns. Fingertight or standard 1/16 in. or standard 5/16 in. male stop plugs available.
58.00€ - 67.21€
Specifica
Tipo Stop Plug
Materiale PEEK
Da utilizzare con (apparecchiatura) Chromatography Columns
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Collegamenti Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Collegamenti Prezzo Quantità e disponibilità  
11380052
Vedere i documenti
Cytiva
18-1112-52
Stop Plug 1/16 in. Male
58.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11779555
Vedere i documenti
Cytiva
11-0003-55
Narrow Stop Plug 1/16 in. Male
67.21€
pezzi 5
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The inlet and outlet design of HiTrap columns eliminates the need for column connectors when used with ÄKTAdesign™ chromatography systems. Connection to a syringe, laboratory pump, or chromatography system such as FPLC™ System is also possible using these connectors.
  • Made of durable polyetheretherketone (PEEK)
  • One fingertight stop plug is connected to each HiTrap column at delivery
  • Available in narrow 1/16 in., standard 1/16 in. and standard 5/16 in. male stop plugs
Specifica
Specifica
Stop Plug
PEEK
Chromatography Columns