Learn More
Cytiva Connettore maschio in PEEK
Per collegare tubi di formati diversi. Il connettore maschio in PEEK Cytiva Life Sciences™ è un accessorio importante per eseguire una cromatografia ottimale.
Marca: Cytiva 18-1169-16
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Accessori per cromatografia
- Confezione completa 2
- Possibilità di scelta tra collegamenti e diametri interni di diverse misure
- Da utilizzare con tubi per cromatografia
- Connettori in polietereterchetone (PEEK)
Specifica
Connettore maschio | |
M6 Female to 5/16 in. Male | |
PEEK |