Learn More
Hamilton™ PEEK HPLC Guard Column Starter Kit
394.00€ - 401.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11503334
|
Hamilton™
79831 |
7 μm |
394.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11523334
|
Hamilton™
79361 |
12 to 20 μm |
401.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifications
HPLC Guard Column Starter Kit | |
PEEK |