Learn More
Thermo Scientific™ PEEK Capillary Tubing
Use these sample loops for your Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC sample injectors.
Marca:  Thermo Scientific™ 37005-5
Codice prodotto. 10573225
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample Loops for your Rheodyne HPLC sample injectors. They are available in stainless steel or biocompatible PEEK.
  • Broad chemical compatibility
  • Biocompatible
  • Easily cut to desired length
  • Appropriate for many HPLC applications
  • Resistant to most organic solvents however nitric acid, sulfuric acid, dichloromethane, THF and DMSO are not recommended
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Rheodyne HPLC Sample Injectors
Red
0.005 in.
1.969 in.
PEEK
Tubi capillari
HPLC
0.127 mm
5 cm