Learn More
Thermo Scientific™ PEEK Capillary Tubing
Use these sample loops for your Thermo Scientific™ Rheodyne™ HPLC sample injectors.
Marca:  Thermo Scientific™ 37010-10
Codice prodotto. 10249414
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Description
Description
Use Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample Loops for your Rheodyne HPLC sample injectors. They are available in stainless steel or biocompatible PEEK.
  • Broad chemical compatibility
  • Biocompatible
  • Easily cut to desired length
  • Appropriate for many HPLC applications
  • Resistant to most organic solvents however nitric acid, sulfuric acid, dichloromethane, THF and DMSO are not recommended
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Rheodyne HPLC Sample Injectors
Blue
0.010 in.
3.937 in.
PEEK
Tubi capillari
HPLC
0.25 mm
10 cm
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Promotions
Promotions