Learn More
PDE1C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | PDE1C |
---|---|
Concentrazione | 0.21 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunoprecipitation |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16852174
|
Proteintech
13785-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16842174
|
Proteintech
13785-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Cyclic nucleotide phosphodiesterases (PDEs) catalyze hydrolysis of the cyclic nucleotides cAMP and cGMP to the corresponding nucleoside 5-prime-monophosphates. Mammalian PDEs have been classified into several families based on their biochemical properties. Members of the PDE1 family, such as PDE1C, are calmodulin -dependent PDEs (CaM-PDEs) that are stimulated by a calcium-calmodulin complex (Repaske et al., 1992 ).Specifica
PDE1C | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q14123, Q63421, Q64338 | |
18575, 5137, 81742 | |
PDE1C Fusion Protein Ag4798 | |
Primary | |
-20°C | |
PDE1C |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Cam PDE 1C, hCam 3, Hcam3, PDE1C | |
PDE1C | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |