Learn More
Ohaus™ PCR Plate/Tube Thermal Block
Codice prodotto. 15702549 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Capacità:
0.2 mL tubes
OHAUS™ PCR Plate/Tube Thermal Block securely holds tubes in place.
  • Holds 96 tubes
  • Includes plate and lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 0.2 mL PCR Plate/Tube Thermal Block
Capacità 0.2 mL tubes
Materiale Valox 357 Plastic
No. of Places 96
Tipo Block
Dimensioni provetta 0.2 mL
Dimensioni (L x P) 11.90 cm x 16.30 cm
Dimensioni (L x P x A) 11.9 x 16.3 x 7.7 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 4.70 in.
Lunghezza (sistema metrico) 11.90 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6.40 in.
Larghezza (sistema metrico) 16.30 cm
Altezza (sistema imperiale) 3.00 in.
Altezza (sistema metrico) 7.700 cm
Profondità (sistema imperiale) 4.70 in.
Profondità (sistema metrico) 11.90 cm