Learn More
Thermo Scientific™ Detergente PCC-54™ concentrato
A laboratory cleaning solution for labware utensils, surface materials and glassware, including beakers, pipets, lenses, mirrors; RBS-35 alternative.
127.00€ - 357.00€
Specifica
Forma | Liquid |
---|---|
Product Line | PCC-54™ |
Composizione | PCC-PFree, 2%- 20% Solution |
Content And Storage | Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20 to 25°C. |
Descrizione | Detergente PCC-54 concentrato |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11893865
|
Thermo Scientific™
72288 |
3 l | 3 L |
127.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10628834
|
Thermo Scientific™
72289 |
3 L | 4 Pk. |
357.00€
pezzi 4 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Thermo Scientific™ PCC-54 Detergent Concentrate is a general cleaning agent for use on many laboratory surface materials and glassware, including lenses, mirrors, and reflectors.
Highlights:
- Removal of blood residue from glass or plastic beakers and flasks Colored dyes from porcelain mortar and pestles HIV virus from glassware, tabletops and flooring For removing radioisotopes on contaminated tabletops
- Rinses clean, providing film-free surfaces Safe to handle, and PCC-Pfree does not contain phosphates that can harm the environment Use a 2%- 20% solution at 50°C for soaking stubborn biological residues away
Specifica
Liquid | |
PCC-PFree, 2%- 20% Solution | |
Detergente PCC-54 concentrato |
PCC-54™ | |
Store in original container protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area, between the following temperatures: 20 to 25°C. | |
3 l |
Sicurezza e movimentazione
- PCC-54 Detergent Concentrate
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: tetrapotassium pyrophosphate, sodium carbonate, Isotridecanol, ethoxylated, Sodium hypochlorite, 4-N