Learn More
PAX7 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Specifica
Antigene PAX7
Concentrazione 0.45 mg/mL
Applicazioni Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16810135
Vedere i documenti
Proteintech
20570-1-AP-20UL
20 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
16800135
Vedere i documenti
Proteintech
20570-1-AP-150UL
150 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
The antibody is specific to PAX7. It will not cross react with other PAX members.
This gene is a member of the paired box (PAX) family of transcription factors. Members of this gene family typically contain a paired box domain, an octapeptide, and a paired-type homeodomain. These genes play critical roles during fetal development and cancer growth. The specific function of the paired box 7 gene is unknown but speculated to involve tumor suppression since fusion of this gene with a forkhead domain family member has been associated with alveolar rhabdomyosarcoma. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Specifica
Specifica
PAX7
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
P23759, P47239
18509, 5081
Peptide
Primary
-20°C
PAX7
0.45 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
HUP1, paired box 7, Paired box protein Pax 7, PAX7, PAX7B
PAX7
IgG
Antigen Affinity Chromatography