Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Path-Chek Protein Swab Test
Simple and instant swab test for the assessment of cleaning efficiency by the detection of protein and possible allergens.
Marca:  Novacyt - Microgen Bioproducts PC006
Codice prodotto. 15907132
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Path-Chek Hygiene Test
  • Rapid test system designed for the detection of a range of bacteria from work surfaces and the processing environment.
  • Simple and instant swab test for the assessment of cleaning efficiency by the detection of protein and possible allergens.
Specifica
Specifica
Protein, possible allergens
Swab Test
100 Tests