Learn More
Patent Blue V, sodium salt, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Patent blue V, sodium salt |
Contenuto di colorante | 80% min. |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Peso formulazione | 582.67 |
Imballaggio | Glass bottle |
Colore | Blue/Green |
Quantità | 100 g |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Patent Blue V, sodium salt