Learn More
PARL Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spécification
Antigen PARL
Konzentration 0.47 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Menge Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Menge Prix Quantité et disponibilité  
16865075
Afficher les documents
Proteintech
26679-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16855075
Afficher les documents
Proteintech
26679-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Description
Description
PARL is a mitochondrial integral membrane protein and a member of the highly conserved rhomboid superfamily of membrane proteins. PARL is required for the control of apoptosis during postnatal growth and is required for the processing of OPA1, a protein that prevents the release of cytochrome C from the mitochondria in response to apoptotic signals. In lymphocytes and neurons, PARL′s association with other proteins, such as the Bcl-2 family-related protein Hax1 and Omi can lead to the proteolytic processing of Omi by PARL, preventing the accumulation of Bax, thereby suppressing apoptosis. Variations in this gene have been associated with increased risk for type 2 diabetes. PARL may also play a role in the progression of Alzheimer′s disease through its associations with presenilin-1 and -2. Multiple isoforms of PARL are known to exist.
Spécification
Spécification
PARL
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9H300
55486
PARL Fusion Protein Ag24789
Primary
-20°C
PARL
0.47 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
PARL, Pbeta, PRO2207, PSARL, PSARL1, PSENIP2, RHBDS1
PARL
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis